Läs mer
Diflunisal Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Diflunisal Methyl Ester, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diflunisal Methyl Ester |
| CAS | 55544-00-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diflunisal Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H10 F2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diflunisal Methyl Ester, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid methyl ester, Diflunisal methyl ester, Methyl 2',4'-difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylate, Methyl 5-(2,4-difluorophenyl)salicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F2O3/c1-19-14(18)11-6-8(2-5-13(11)17)10-4-3-9(15)7-12(10)16/h2-7,17H,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F |
| Visa mer |