Läs mer
Diflunisal, Mikromol™
Produktkod. 17982246
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17982246 250 mg
1 options
Produktkod. 17982246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3050.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Diflunisal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflunisal
CAS 22494-42-4
Analyt- eller komponentnamn Diflunisal
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H8 F2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
InChI formel InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
IUPAC-namn 5-(2,4-difluorfenyl)-2-hydroxybensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 250.2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250,0442 g/mol