Läs mer
Diflunisal, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15577539 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15577539 5 g 5g
15567539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15577539 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460890050
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22494-42-4
Molekylformel C13H8F2O3
Molekylvikt (g/mol) 250.20
MDL-nummer MFCD00057834
InChI-nyckel HUPFGZXOMWLGNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diflunisal, dolobid, dolobis, fluniget, flovacil, fluodonil, adomal, flustar, 5-2,4-difluorophenyl salicylic acid, diflunisalum
PubChem CID 3059
ChEBI CHEBI:39669
IUPAC-namn 5-(2,4-difluorfenyl)-2-hydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)C1=CC=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflunisal
Smältpunkt 207,0 °C till 209,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (60 °C, 4 H) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Linjär formel F2C6H3C6H3(OH)COOH
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i metanol, dmso
Formel vikt 250.2
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diflunisal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.