Läs mer
Diflunisal, TRC
Produktkod. 30132854
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132854 25 g
30133250 1 g
30006936 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132854 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44575125G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22494-42-4
Molekylformel C13 H8 F2 O3
Molekylvikt (g/mol) 250.2
Synonym 3-Biphenylcarboxylic acid, 2',4'-difluoro-4-hydroxy-, 2',4'-Difluoro-4-hydroxy-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 2',4'-Difluoro-4-hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid, 5-(2,4-Difluorophenyl)salicylic acid, Adomal, Difludol, Diflunisal, Diflusinal, Dolisal, Doloban, Dolobid, Dolobis, Flovacil, Fluniget, Fluodonil, Flustar, MK 647
IUPAC-namn 5-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxybenzoic acid
LEDER OC(=O)c1cc(ccc1O)c2ccc(F)cc2F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diflunisal
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H8F2O3/c14-8-2-3-9(11(15)6-8)7-1-4-12(16)10(5-7)13(17)18/h1-6,16H,(H,17,18)
Formel vikt 250.0442