Läs mer
Difluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H46F2N2O5/c1-25(2)36-35(38(46)43-30-11-9-8-10-12-30)34(26-13-17-28(41)18-14-26)37(27-15-19-29(42)20-16-27)44(36)22-21-31-23-32(48-40(6,7)47-31)24-33(45)49-39(3,4)5/h8-20,25,31-32H,21-24H2,1-7H3,(H,43,46)/t31-,32-/m0/s1 |
| Formel vikt | 672.34 |