Läs mer
Difluorättiksyra, 98 %
Produktkod. 15730819 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
2.5ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15730819 50 mL Glasflaska 50ml
10532761 2.5 mL Glasflaska 2.5ml
15720819 10 mL Glasflaska 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15730819 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162120500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 381-73-7 | C2H2F2O2 | 96,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381-73-7
Molekylformel C2H2F2O2
Molekylvikt (g/mol) 96.03
MDL-nummer MFCD00004220
InChI-nyckel PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoroacetic acid, acetic acid, difluoro, difluoressigsaeure, 1,1-difluoroacetic acid, unii-zqk1c95k3n, zqk1c95k3n, acetic acid, 2,2-difluoro, difluoroaceticacid, difluoracetic acid, difluoro-acetic acid
PubChem CID 9788
ChEBI CHEBI:23716
IUPAC-namn 2,2-difluorättiksyra
LEDER C(C(=O)O)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Difluoroacetic acid
Smältpunkt -1 °C
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.5200g/mL, 1.52
Kokpunkt 132 °C till 134 °C
Flampunkt 78 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel F2CHCO2H
Brytningsindex 1,3420 till 1,345
Kvantitet 50 mL
Beilstein 02, 193
Formel vikt 96.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.