Läs mer
Difluorättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoroacetic acid |
| CAS | 381-73-7 |
| Molekylformel | C2 H2 F2 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Acetic acid, difluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2-Difluoroacetic acid, Difluoroacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6) |
| LEDER | OC(=O)C(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2-difluorättiksyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.03 |
| Formel vikt | 96.0023 |