missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Difluoromethanesulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| CAS | 1512-30-7 |
| Molekylformel | CHClF2O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1-Difluoromethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CHClF2O2S/c2-7(5,6)1(3)4/h1H |
| LEDER | FC(F)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | difluoromethanesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.53 |
| Formel vikt | 149.9354 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?