Läs mer
Difluoromethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| CAS | 1885-48-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C3 H3 F5 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Isoflurane Imp. B (EP), Isoflurane USP Related Compound B, Isoflurane USP RC B, 2-(Difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2 |
| LEDER | FC(F)OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.05 |
| Visa mer |