Läs mer
Difluorometylfenylsulfon, 95 %
Produktkod. 15432099
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432099 5 g 5g
15442099 250 mg 250mg
15422099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64760.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1535-65-5 | C7H6F2O2S | 192,18 g/mol
Används som ett reagens för nukleofil difluoro(fenylsulfonyl)metylering av karbonyler och fluorering. Reagens som används för reduktiv silylering och framställning av trifluor- och difluormetylsilaner genom reduktiv koppling av fluormetylsulfoner, sulfoxider och sulfider med klorsilaner, fluoralkylering/kloralkylering avα ,β -enoner, aryner, acetyleniska ketoner och andra Michael-acceptorer, difluormetylering av primära alkylhalider via nukleofil substitutionsreduktiv desulfonylering. Används även som reagens vid framställning avα -difluormetylaminer via stereoselektiv (fenylsulfonyl)difluormetylering av kirala sulfinylaldiminer och anti-difluorpropandioler via kalium-tert-butoxid-katalyserad difluormetylenering av aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som reagens för nukleofil difluoro(fenylsulfonyl)metylering av karbonyler och fluorering. Reagens som används för reduktiv silylering och framställning av trifluor- och difluormetylsilaner genom reduktiv koppling av fluormetylsulfoner, sulfoxider och sulfider med klorsilaner, fluoralkylering/kloralkylering avα ,β -enoner, aryner, acetyleniska ketoner och andra Michael-acceptorer, difluormetylering av primära alkylhalider via nukleofil substitutionsreduktiv desulfonylering. Används även som reagens vid framställning avα -difluormetylaminer via stereoselektiv (fenylsulfonyl)difluormetylering av kirala sulfinylaldiminer och anti-difluorpropandioler via kalium-tert-butoxid-katalyserad difluormetylenering av aldehyder.
Löslighet Löslig i kloroform och vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1535-65-5
Molekylformel C7H6F2O2S
Molekylvikt (g/mol) 192.18
MDL-nummer MFCD01050170
InChI-nyckel LRHDNAVPELLXDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym difluoromethyl sulfonyl benzene, difluoromethyl phenyl sulfone, difluoromethanesulfonylbenzene, phenyl difluoromethyl sulfone, benzene, difluoromethyl sulfonyl, difluoromethyl sulfonylbenzene, difluoro-methanesulfonyl-benzene, difluoromethyl sulfonyl-benzene
PubChem CID 11816356
IUPAC-namn difluormetylsulfonylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Difluoromethyl phenyl sulfone
Smältpunkt 24 °C till 25 °C
Densitet 1.324
Brytningsindex 1.5
Kvantitet 5 g
Beilstein 2259218
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och vatten.
Formel vikt 192.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.