Läs mer
Difluoromethylenediphosphonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoromethylenediphosphonic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4F2O6P2/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9) |
| Formel vikt | 211.9451 |