Läs mer
Difluoromethylthioacetic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difluoromethylthioacetic Acid Potassium Salt |
| CAS | 1797117-16-8 |
| Molekylformel | C3H3F2KO2S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (Difluoromethylthio)acetic Acid, 2-[(Difluoromethyl)thio]acetic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4F2O2S.K/c4-3(5)8-1-2(6)7;/h3H,1H2,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | OC(=O)CSC(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.21 |