Läs mer
Diformylphloroglucinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diformylphloroglucinol |
| CAS | 4396-13-8 |
| Molekylformel | C8H6O5 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 2,4,6-Trihydroxy-isophthalaldehyde, 2,4,6-Trihydroxy-1,3-benzenedicarboxaldehyde, 2,4-Diformylphloroglucinol, Phloroglucindialdehyde, Phloroglucinoldialdehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O5/c9-2-4-6(11)1-7(12)5(3-10)8(4)13/h1-3,11-13H |
| LEDER | O=CC(C(O)=CC(O)=C1C=O)=C1O |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trihydroxybenzene-1,3-dicarbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vikt | 182.0215 |