Läs mer
Difuroyl Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difuroyl Disulfide |
| CAS | 51278-29-6 |
| Molekylformel | C10 H6 O4 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Furan-2-carboxylic Dithioperoxyanhydride, Bis(2-furanylcarbonyl) Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4S2/c11-9(7-3-1-5-13-7)15-16-10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H |
| LEDER | O=C(SSC(=O)c1occc1)c2occc2 |
| IUPAC-namn | S-(furan-2-carbonylsulfanyl) furan-2-carbothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.282 |
| Formel vikt | 253.971 |