missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Difuroyl Disulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Difuroyl Disulfide |
| CAS | 51278-29-6 |
| Molekylformel | C10 H6 O4 S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Furan-2-carboxylic Dithioperoxyanhydride, Bis(2-furanylcarbonyl) Disulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4S2/c11-9(7-3-1-5-13-7)15-16-10(12)8-4-2-6-14-8/h1-6H |
| LEDER | O=C(SSC(=O)c1occc1)c2occc2 |
| IUPAC-namn | S-(furan-2-carbonylsulfanyl) furan-2-carbothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.282 |
| Formel vikt | 253.971 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?