Läs mer
Digalacturonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Digalacturonic Acid |
| CAS | 5894-59-7 |
| Molekylformel | C12H18O13 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | D-4-O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-galacturonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O13/c13-1-2(14)7(9(18)19)25-12(5(1)17)24-6-3(15)4(16)11(22)23-8(6)10(20)21/h1-8,11-17,22H,(H,18,19)(H,20,21)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7-,8-,11?,12-/m0/s1 |
| LEDER | OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxy-4,5,6-trihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.26 |
| Formel vikt | 370.0747 |