Läs mer
Cytiva DIGE Gel och DIGE Buffer Kit
Produktkod. 10636555 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Färg:
Blått
Färglös
Form:
Solid
Vätska
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Form unitSize
10636555 Blått Vätska 1 uppsättning
10310405 Färglös Solid Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636555 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28937452
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Kit: 2 x 125mL anode buffer; 4 x 125mL cathode buffer; 12 tubes agarose sealing solution
Verktyg för att öka kvaliteten, reproducerbarheten och bekvämligheten med 2-D DIGE Ettan™ DIGE System
  • DIGE Gel körning med DIGE Buffer Kit resulterar i punktkartor med reproducerbarhet jämfört med hemmagjorda polyakrylamidgeler, vilket minskar teknisk variation mellan geler
  • Klar att användas
  • Kommer med lång hållbarhet
  • Eliminerar behovet av att göra buffertar, gjuta geler och tvätta glasplattor
  • Erbjuder kvalitet och prestanda för Laemmli-systemet med reproducerbarhet, bekvämlighet och tidsbesparingar
DIGE Gel
  • Bör användas med DIGE Buffer kit
  • 12,5 % prefabricerad lågfluorscerande polyakrylamidgel
  • Gjuten i lågfluorescerande glaskassett utvecklad för andra dimension 2-D elektrofores
  • Fast
  • Mått: 10 x 7,7 x 0,03 tum. (255 x 196 x 1 mm)
DIGE Buffer Kit
  • Designat tvåbuffertsystem för att köra upp till tolv DIGE-geler samtidigt
  • Innehåller den mängd reagens som krävs för en enda körning av upp till 12 DIGE-geler
  • Vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 290 °C
Beskrivning Specialdesignat tvåbuffertsystem för att köra upp till tolv DIGE-geler samtidigt
Färg Blått
Form Vätska
För användning med (applikation) För differentiell proteinanalys
Kit Innehåll Running Buffers och tätningslösning för fastsättning immobiline™ DryStrip-geler (ipg-remsor) till toppen av polyakrylamidgelen, anodbuffert, katodbuffert, 12 tuber Agarose tätningslösning
Smälttemperatur 18 °C
Molekylvikt (g/mol) 92.09472
Kvantitet 1 kit: 2 x 125 ml anodbuffert; 4 x 125 ml katodbuffert; 12 rör agaros tätningslösning
Förvaringskrav 2-8 °C
Produkttyp DIGE Gel och Buffer Kit