Läs mer
Cytiva Life Sciences™ DIGE Gels LF24
Produktkod. 17978322 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Gel typ:
Polyakrylamid
Produktkod. Gel typ
17978322 Polyakrylamid
1 options
Produktkod. 17978322 Leverantör Cytiva Life Sciences™ Leverantörsnummer 29706670
 Begränsad artikel
I lager
Storformat prefabricerade 12,5 % polyakrylamidgeler med lågfluorescerande glasplattor avsedda för 2D DIGE och 2D DIBE™ .
DIGE Gels LF24 är förgjutna 12,5 % polyakrylamidgeler i storformat med lågfluorescerande glasplattor avsedda för 2D DIGE/DIBE™ med Amersham™ DIGE Unit LF24 elektrofores.
  • Klar att använda prefabricerad gel
  • Snabbinstallation med optimerad DIGE Buffer Kit
  • Optimerade 24 cm IPG-remsor för proteinseparation i storformat
  • Lågfluorescerande glasplattor möjliggör direkt fluorescerande bildskanning
  • Lämplig för storformat HCP-täckningsanalys för regulatoriska krav på HCP ELISA .
  • DIGE Gels LF24 är storformat 12,5 % polyakrylamid prefabricerade geler med lågfluorescerande glasplattor optimerade för Amersham™ DIGE Unit LF24 elektrofores.
  • Glasplattorna behöver inte tas bort när man skannar gelén med en fluorescerande bildskanner. Öppna glaskassetten för att utföra överföring av proteinerna till ett membran.
  • Denna gel är avsedd för tvådimensionell fluorescensdifferensgelelektrofores (2-D DIGE) och storformat HCP-täckningsanalys (2D DIBE™ ) för regulatoriska krav från HCP ELISA .
  • Färdiga att använda DIGE-buffertsatser möjliggör en snabb elektroforesinställning.
  • Förpackningen innehåller 3 prefabricerade geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Specialbuffert baserad på piperidinopropionamid (PPA)
Gel Procent 12.5%
Gel typ Polyakrylamid
Separationsintervall 12 till 120 kDa
Förvaringskrav 4 °C till 8 °C
Produkttyp Polyakrylamidgel