Läs mer
Digeranyl bisphosphonate, MedChemExpress
Produktkod. 16462398
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16462398 5 mg -
16460199 10 mg -
16425437 50 mg 50mg
16403189 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16462398 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00145
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Digeranyl bisphosphonate (DGBP) is a potent geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) synthase inhibitor, which inhibits geranylgeranylation of Rac1.
Digeranyl bisphosphonate (DGBP) is a potent geranylgeranylpyrophosphate (GGPP) synthase inhibitor, which inhibits geranylgeranylation of Rac1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Digeranyl bisphosphonate
CAS 878143-03-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H34Na4O6P2
Kvantitet 5 mg
Synonym DGBP
Löslighetsinformation H2O : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (3.73 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC(P(O[Na])(O[Na])=O)(P(O[Na])(O[Na])=O)C/C=C(C)/CC/C=C(C)\C
Molekylvikt (g/mol) 536.4
Formel vikt 536.4
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation