Läs mer
Digest-All 3 (Pepsin)
Produktkod. 15988972
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15988972 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15988972 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer 003009
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Denna produkt kan användas för att bryta ner formalinfixerade, parafininbäddade vävnader (se Digest-All Kit ovan) och förbättrar signalen från vissa antigener.
Denna produkt kan användas för att smälta formalinfixerade, paraffininbäddade vävnader (se Digest-All Kit ovan) och förbättrar signalen från vissa antigener. Den innehåller 50 ml färdig Pepsin. Digest-All™ 3 är stabilt i 12 månader.
Denna produkt kan användas för att bryta ner formalinfixerade, parafininbäddade vävnader (se Digest-All Kit ovan) och förbättrar signalen från vissa antigener. Den innehåller 50 ml färdig Pepsin. Digest-All™ 3 är stabilt i 12 månader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum
Typ Antigenhämtningsreagens
Produktlinje Digest-All
Kvantitet 50 mL
Reagenstyp Antigenhämtningsreagens
Frakt skick Våt is