Läs mer
BOLA Matsmältningskärl
Produktkod. 10431492
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10431492 20 ml
10155061 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10431492 Leverantör BOLA Leverantörsnummer A24006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5082.00 SEK
    4771.48 SEK / Paket med 1
    Save 310.52 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Dimensionellt stabilt grundkärl och skruvlock tillverkat av TFM, homogen och icke-porös yta
  • BOLA PTFE isostatiskt pressad, med slät inre yta
  • 1 bit tätnings- och sprängmembran redan monterade, 10 uppsättningar ersättningsmembran ingår i leveransen
  • För prover upp till max 0,5 g
  • Kapacitet 20 ml och 100 ml
  • Inre mått Höjd 22 x 60 mm, 50 O.D. och 35 x 110 mm, 70 O.D. täckning 60 mm respektive 95 mm
  • Tryck max. bar 20 och 15
  • Temperatur max 150 °C och 140 °C
Specifikationer
Produkttyp Matsmältningskärl
Kapacitet (metrisk) 20 ml
Höjd (metrisk) 60 mm
Tryck 20 Bar
Temperatur (metrisk) Max 150 °C
Bredd (metrisk) 22 mm