Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Värmesats
Produktkod. 11854381
Kapacitet (metrisk):
100 till 250 ml
1000 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11854381
Brand: Cole-Parmer™ 3620423
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit innehåller en värmemantelkontroller och utbytbar värmepatron.
  • Uppnå jämn temperatur upp till 450 °C över den rundbottnade kolven.
  • Omrörningshastigheter från 100 till 2000 rpm med utmärkt stabilitet.
  • Ventilerat hölje håller värmepatronen sval vid beröring.
  • Modulär design gör att värmepatroner i olika storlekar kan användas på samma Digi-Mantle-kontroller.
  • Kontrollera temperaturen och omrörningshastigheten oberoende av Digi-Mantle digital styrenhet.
  • Kontrollpanelen har indikatorlampor för kraft, värmare och omrörare.
  • Mikroprocessorstyrd värmare visar värmeinställningen i procent av den totala effekten.
  • Se den faktiska temperaturen (upp till °220 C) för kolvens innehåll på en 3-siffrig LCD-skärm med hjälp av den medföljande temperatursonden.
  • Varje Digi-Mantle-värmesats innehåller en kontrollenhet och en värmepatron som rymmer 100 till 250 ml, 500 ml eller 1000 ml rundbottnad kolv.
  • På grund av sin modulära design kan en värmepatron av annan storlek användas med samma kontroller, vilket sparar pengar.
Specifikationer
Kapacitet 1000 ml (33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
För användning med Kolvar med rund botten
Mått (L x B x H) 300 x 300 x 650 mm
Höjd (engelska) 25,6 tum.
Höjd (metrisk) 650 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Spänning 230 V
Material Pulverlackerad aluminium
Hastighet 100 till 2000 r/min
Vikt (metrisk) Frakt 3.1 kg
Vikt (engelska) Frakt 6.8 lb.
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Temperatur (engelska) 842 °F
Frekvens 50/60 Hz