Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Värmesats
Kapacitet (metrisk):
100 till 250 ml
1000 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Uppnå jämn temperatur upp till 450 °C över den rundbottnade kolven.
- Omrörningshastigheter från 100 till 2000 rpm med utmärkt stabilitet.
- Ventilerat hölje håller värmepatronen sval vid beröring.
- Modulär design gör att värmepatroner i olika storlekar kan användas på samma Digi-Mantle-kontroller.
- Kontrollera temperaturen och omrörningshastigheten oberoende av Digi-Mantle digital styrenhet.
- Kontrollpanelen har indikatorlampor för kraft, värmare och omrörare.
- Mikroprocessorstyrd värmare visar värmeinställningen i procent av den totala effekten.
- Se den faktiska temperaturen (upp till °220 C) för kolvens innehåll på en 3-siffrig LCD-skärm med hjälp av den medföljande temperatursonden.
- Varje Digi-Mantle-värmesats innehåller en kontrollenhet och en värmepatron som rymmer 100 till 250 ml, 500 ml eller 1000 ml rundbottnad kolv.
- På grund av sin modulära design kan en värmepatron av annan storlek användas med samma kontroller, vilket sparar pengar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 100 till 250 ml (3,4 till 8,5 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 100 till 250 ml |
| För användning med | Kolvar med rund botten |
| Mått (L x B x H) | 300 x 300 x 650 mm |
| Höjd (engelska) | 25,6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 650 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Spänning | 115/230 V |
| Material | Pulverbelagd aluminium |
| Hastighet | 100 till 2000 r/min |
| Visa mer |