Läs mer
Cole-Parmer™ 400-serien termistorsond med handtag
Produktkod. p-7114300
Längd (engelska):
69,5 tum.
123,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15880016
Brand: Cole-Parmer™ 9382430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
400-seriens termistorsond med handtag erbjuder utmärkt noggrannhet över det biologiska temperaturområdet.
  • Sonder är elektroniskt isolerade och med en¼” monokontakt (om inget annat anges).
  • Prober är designade för flera applikationer.
  • Epoxibelagda prober kan användas i vätskesänkningar.
  • Tidskonstant: 1 till 4 sekunder eller mer
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Obs: Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
  • För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Garanti
6 månader
Specifikationer
Typ Sond
Kalibrering Ej kalibrerad
Beskrivning Penetration Thermistor Probe, Phono Plug, 4 tum. L, 0,188 tum dia., 5 fot. Upprullad kabel
Inkluderar 5 fot lindad kabel med 1/4 tum phonokontakt
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Material Rostfritt stål (316) fodral, ABS-plasthandtag
Sensortyper 400-serien termistor
Garanti 6 månader
För användning med (applikation) Mjuka och halvmjuka fasta ämnen
För användning med (utrustning) Digi-Sense Avancerade förkalibrerade termistortermometrar (20250-93, 20250-94)
Noggrannhet ±0,2 °F från 32 till 150 °F (± 0,1 °C° från 0 till 70 °C)
Svarstid ±20 sek. till 99 % av läsningen
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Diameter (engelska) Sond 0,188 tum
Diameter (metrisk) sond 4.78 mm
Längd (engelska) 69,5 tum.
Längd (engelska) Kabel 5 ft.
Längd (engelska) Sond 4 tum
Längd (metrisk) 176.5 cm
Längd (metrisk) sond 10.2 cm