Läs mer
Cole-Parmer™ 400-serien termistorsond med handtag
Längd (engelska):
69,5 tum.
123,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sonder är elektroniskt isolerade och med en¼” monokontakt (om inget annat anges).
- Prober är designade för flera applikationer.
- Epoxibelagda prober kan användas i vätskesänkningar.
- Tidskonstant: 1 till 4 sekunder eller mer
- Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
- Obs: Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen.
- För att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
- Obs: temperaturintervallet är endast för sondens spets.
- Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
- ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
- PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
- Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
- Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Garanti
6 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Sond |
| Kalibrering | Ej kalibrerad |
| Beskrivning | Yttemperaturtermistorsond, Phono-kontakt, 3,75 tum. L, 0,25 tum i diameter, 10 fot. PVC Flex-kabel |
| Inkluderar | 10 fot flexibel PVC-täckt kabel med 1/4-tums phonokontakt |
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| Material | Perforerad 316 SS skyddssköld |
| Sensortyper | 400-serien termistor |
| Garanti | 6 månader |
| För användning med (applikation) | Fasta ytor |
| För användning med (utrustning) | Digi-Sense Avancerade förkalibrerade termistortermometrar (20250-93, 20250-94) |
| Visa mer |