Läs mer
Digi-Sense™ AC/DC Clamp Meter med Bluetooth™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. 16669952 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
4,9 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
16669952 4,9 cm
1 options
Produktkod. 16669952 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2910.00 SEK
    2747.68 SEK / Paket med 1
    Save 162.32 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Visa, lagra och dela realtidsdata från ett säkert avstånd på en smartphone
  • Obegränsad datalagring baserat på smart enhetskapacitet
  • Pålitliga mått.
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Robust dubbelgjuten hölje ger ökad hållbarhet
  • Elektroniskt överbelastningsskydd förhindrar skador
  • Stor bakgrundsbelyst LCD tillåter visning i svagt ljus
Specifikationer
Produkttyp Digital multimeter
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (metrisk) 4,9 cm
Material ABS
Noggrannhet DC-spänningsnoggrannhet:± 1,0 % rdg 3 siffror, DC-strömnoggrannhet:± 2,5 % rdg± 8 siffror, AC Spänningsnoggrannhet:± 1,2 % rdg 5 siffror, AC Aktuell noggrannhet: ±2,5 % rdg± 8 siffror, kapacitansnoggrannhet:± 3,0 % rdg± 5 siffror, frekvensnoggrannhet:± 1,0 %± 5 siffror, temperaturnoggrannhet:± 3,0 % rdg± 9 F (°± 3,0 % rdg± 5 °C)
Batterityp 9 V
Certifikat och efterlevnad NIST
Visa Bakgrundsbelyst LCD
För användning med (applikation) Elektrisk
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm
Inkluderar Testkablar, termoelement typ K, bärväska, 9 V batteri och NIST-spårbar kalibrering
Max. Temperatur (engelska) 1400 °F
Max. Temperatur (metrisk) 760 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Modell AC/DC klämmätare
Sondtyp Typ-K
Upplösning AC Sann RMS/DC-ström (autoavstånd): 10 mA vid 60 A, 100 mA vid 600 A, 1 A vid 1000 A; AC Sann RMS/DC-spänning (autoavstånd): 0,1 mV vid 600 mV (endast DC-spänning), 1 mV vid 6 V, 10 mV vid 60 V, 100 mV vid 600 V; Motstånd (autoavstånd): 0,1 ohm vid 600 ohm, 1 ohm vid 6 kOhm, 10 ohm vid 60 kOhm, 100 ohm vid 600 kOhm, 1 kOhm vid 6 MOhms, 10 kOhm vid 60 MOhms; Kapacitans (autoavstånd): 10 pF vid 60 nF, 0,1 nF vid 600 nF, 1 nF vid 6μ F, 10 nF vid 60μ F, 0,1μ F på 600μ F, 10μ F på 6000μ F; Arbetscykel: 0,1; Temperatur: 0,1/1°
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +1400 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +760 °C
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Bredd (metrisk) 8 cm