Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Valfritt Tri-Pod-stativ för mätare
Datalagring:
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Praktiska ersättnings- och tillbehörsartiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 6 x 1,5 x 1 tum. |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Långtidsövervakning, stationära mätningar |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.54 cm |
| Inkluderar | Tri-pod stativ |
| Längd (metrisk) | 15.24 cm |
| Material | Aluminium |
| Vikt (engelska) | 0.1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.05 kg |
| Visa mer |