Läs mer
Digi-Sense™ Avancerade förkalibrerade termistortermometrar
Modell:
Dataloggning
Inte dataloggning
Sondtyp:
2 ingångar
Enkel ingång
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Skyddande gummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Dataloggningsmodellerna 20250-92, -94 och -96 inkluderar också en USB kabel och programvara.
- Pålitliga mått, garanterat!
- NIST-spårbart certifikat ingår
- Kraftig konstruktion för att skydda mot stötar och burkar.
- Super lager LCD för enkel visning av data
- Accepterar ett brett utbud av sonder
- Min-, Max- och Avg-avläsningar för snabb analys av objektet
- Elektronisk offset-funktion tillåter kompensation av sondfel
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.6 cm |
| Inkluderar | Mjuk bärväska, snodd, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | Plast |
| Mätningstid | <1 sek. |
| Modell | Inte dataloggning |
| Sondtyp | Enkel ingång |
| Upplösning | 0,1° |
| Visa mer |