Läs mer
Digi-Sense™ Avancerade förkalibrerade termistortermometrar
Produktkod. p-7114298
Modell:
Dataloggning
Inte dataloggning
Sondtyp:
2 ingångar
Enkel ingång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15651774
Brand: Digi-Sense™ 2025093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skyddande gummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Dataloggningsmodellerna 20250-92, -94 och -96 inkluderar också en USB kabel och programvara.
Perfekt för labbet till produktionsgolvet
  • Pålitliga mått, garanterat!
  • NIST-spårbart certifikat ingår
  • Kraftig konstruktion för att skydda mot stötar och burkar.
  • Super lager LCD för enkel visning av data
  • Accepterar ett brett utbud av sonder
  • Min-, Max- och Avg-avläsningar för snabb analys av objektet
  • Elektronisk offset-funktion tillåter kompensation av sondfel
Garanti
2 år
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.6 cm
Inkluderar Mjuk bärväska, snodd, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Längd (metrisk) 178 mm
Material Plast
Mätningstid <1 sek.
Modell Inte dataloggning
Sondtyp Enkel ingång
Upplösning 0,1°
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Produkttyp Termistor termometer
Datalagring Hold (Håll)
Längd (engelska) 7 tum
Max. Temperatur (engelska) 257 °F
Max. Temperatur (metrisk) 125 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +257 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +125 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
För användning med (utrustning) Termistorprober i 400-serien med 1/4 tums phonokontakt
Batterityp 9V
Noggrannhet ±0,9 °F (± 0,5 °C) från 32 till 158 °F, (0 till 70 °C); ±2 °F (1 °C) utanför räckvidd
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 5.7 cm