Läs mer
Digi-Sense™ Avancerade förkalibrerade termoelementtermometrar
Produktkod. 15870056
Modell:
Dataloggning
Inte dataloggning
Sondtyp:
2 ingångar
Enkel ingång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15870056
Brand: Digi-Sense™ 2025092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Skyddande gummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Dataloggningsmodellerna 20250-92, -94 och -96 inkluderar också en USB kabel och programvara.
Perfekt för labbet till produktionsgolvet.
  • Pålitliga mått, garanterat!
  • NIST-spårbart certifikat ingår
  • Kraftig konstruktion för att skydda mot stötar och burkar.
  • Super lager LCD för enkel visning av data
  • Accepterar ett brett utbud av sonder
  • Min-, Max- och Avg-avläsningar för snabb analys av objektet
  • Elektronisk offset-funktion tillåter kompensation av sondfel
Obs: Termometersond ingår inte; måste köpas separat.
Garanti
2 år
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.6 cm
Inkluderar Skyddande gummiskydd med inbyggt stativ, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Dataloggningsmodellerna 20250-92, -94 och -96 inkluderar också en USB kabel och programvara. (Sond säljs separat.)
Längd (metrisk) 178 mm
Material Plast
Mätningstid <1 sek.
Modell Dataloggning
Sondtyp 2 ingångar
Upplösning 0,1 °F (0,1 °C) från -148 till 1832 °F (-99,9 till 999,9 °C); 1 °F (1 °C) utanför räckvidd
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Produkttyp Termometer med 2 ingångar
Datalagring Hold (Håll)
Längd (engelska) 7 tum
Max. Temperatur (engelska) 2500 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1372 °C
Min. Temperatur (engelska) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +2501 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1372 °C
Kalibrerad NIST-spårbar
För användning med (utrustning) Typ-J/K/T termoelementsonder
Batterityp 9V
Noggrannhet ±1% av avläsning 1,8 °F (1 °C) under -148 °F (-99,9 °C); ±1 % av avläsningen 0,9 °F (0,5 °C) över -148 °F (-99,9 °C)
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 5.7 cm