Learn More
Digi-Sense™ Borescopes
Click to view available options
Datalagring:
8 GB flashminne
Nej
Videoutgång:
Nej
Stillbilder och videobilder för uppspelning
Unit Size:
Varje
Description
Includes
Probe, Mirror, Hook, Magnet, Carrying case, USB cable, DC 5V charger, Video output cable, Rechargable 3.7V lithium battery
- Camera-tipped probe provides easy viewing in hard-to-reach areas
- Bright LCD monitor allows instant viewing of area to be inspected
- Adjustable LED light on camera tip provides the necessary light in dimly lit areas or adjusts down when viewing reflective objects to eliminate washout
Compliance
CE; IP67
Warranty
2 year
Specifications
Specifications
| Visa | Color LCD |
| Batterityp | Built-in lithium battery |
| Certifikat och efterlevnad | CE; IP67 |
| Datalagring | 8 GB flashminne |
| IP-betyg | IP67 |
| Språk | English, French, German, Spanish |
| Ljuskälla | 4 adjustable LED lights |
| Strömförsörjning | Battery; USB charging |
| Skärmstorlek | 3.2 in. |
| Videoutgång | Stillbilder och videobilder för uppspelning |
| Show More |