Läs mer
Traceable™ Fjärrövervakande RTD-termometer med kalibrering
Produktkod. 15336880 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-99 °C till +199 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15336880 -99 °C till +199 °C Varje
1 options
Produktkod. 15336880 Leverantör Traceable™ Leverantörsnummer 8646006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1102.82 SEK
    870.19 SEK / Paket med 1
    Save 232.63 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Den ultratunna kabeln på denna fjärrövervaknings-RTD-termometer låter dig mäta inom dörrdörr.
  • Kommer inte att påverka —dörrtätningen idealisk för användning i fjärrmätningsapplikationer.
  • För användning i fjärrmätningsapplikationer.
  • Effektivt, kemikaliebeständigt ABS-fodral.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium.
  • Traceable™ modellnummer 4230.
  • Denna mätare har en 10 fots bandmikrokabel som gör att du kan placera sonden inom ett område och stänga dörren utan att påverka sonden eller dörrtätningen.
  • Övervaka temperaturen noggrant i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer, kylskåp och andra områden.
  • Den snabba responsen 100Ω platina RTD-sond kan användas i vätskor, luft/gas eller fruset material.
Traceable™ Produkter
  • Traceable™ Produkterna har en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat tillhandahålls med varje enhet, som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
  • Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement.
  • Varje produkt går igenom en intensiv kontrollprocess innan den kan bära det spårbara namnet, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
Garanterat att ha minst ett års kalibrering kvar på certifikatet.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
För användning med (applikation) För användning i applikationer för fjärrmätning
Längd (metrisk) 3 m
Modell 4230DS
Sondtyp RTD
Produkttyp Digi-Sense Kalibrerad RTD-termometer för fjärrövervakning
Längd (engelska) 10 ft.
Max. Temperatur (engelska) 390,2 °F
Max. Temperatur (metrisk) 199 °C
Min. Temperatur (engelska) -146,2 °F
Min. Temperatur (metrisk) -99 °C
Temperaturområde (engelska) -146,2 °F till +390,2 °F
Temperaturområde (metriskt) -99 °C till +199 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,5 % av avläsning 2 °C