Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Dual-Display 2-kanals Jumbo-siffrig digital klocka/timer
Handla allt Cole-Parmer ProdukterBeskrivning
- Jumbosiffrig klocka/timer har en dubbel LCD-skärm som lutar för enkel visning.
- Två kanaler kan styras och visas samtidigt.
- Använd båda kanalerna för att räkna ner, eller använd en kanal för att räkna upp och den andra för att räkna ner.
- Inbyggd klocka visar tid på dygnet i 12- eller 24-timmarsformat.
- Timern återkallar tidigare inställd tid.
- Ett 70 dB larm ljuder i slutet av nedräkningen; stängs av med en knapptryckning.
- Timer visar tiden som förflutit sedan slutet av en nedräkning.
- Placera timern på bordsskivan eller montera den på väggen med det dubbelsidiga tejpade fästet eller skruvarna (båda ingår).
- Inkluderar väggmonteringsfäste och ett AAA-batteri.
Specifikationer
Specifikationer
| Tidsintervall | 24 timmar |
| Larm | 1 min. Kontinuerlig pip |
| Noggrannhet | ±0,01 % |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LCD |
| Beskrivning | Dual-Display 2-kanals Jumbo-siffrig digital klocka/timer |
| Antal kanaler | 2 |
| Bredd (metrisk) | 9.5 cm |
| Höjd (engelska) Display | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 14 cm |