Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Ekonomisk högtemperatursond
Produktkod. 11759609 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °F till +787 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11759609 -200 °F till +787 °F Varje
1 options
Produktkod. 11759609 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9383300
Beräknad leverans: 09-12-2026
Idealisk för kritisk processkontroll och värmebehandlingsapplikationer
  • Tidskonstant: 3 sekunder eller mer.
  • Anpassade mönster eller ändringar av denna produkt är tillgängliga på begäran.
  • Alfakoefficienten är 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
  • Motståndet vid ispunkten (0 °C) är 100 omega.
  • Tidskonstanten är den tid som krävs för att nå 63,2 % av den nya avläsningen, för att avgöra hur lång tid det tar att nå 99 % av den nya avläsningen multiplicera tidskonstanten med fem.
  • Temperaturintervallet är endast för sondens spets.
  • Handtagsmaterialet kan påverkas om sonden klassificeras högre än handtaget beroende på exponeringstid, applicering och handtagsmaterial.
  • ABS-handtag är klassade till 220 °F (104 °C).
  • PVC-handtag är klassade till 200 °F (93 °C).
  • Handtag i rostfritt stål är klassade till °450 F (232 °C).
  • Minikontakter är klassade till 392 °F (200 °C).
Specifikationer
Sondtyp RTD
Beskrivning Ekonomisk högtemperatur-RTD-sond med tre stift Anslutning 1/4 tum. Dia 20 tum. L 1M kabel
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +1450 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °F till +787 °F
Noggrannhet ±2 °C eller± 0,5 % av avläsning över 1200 °F (649 °C); ±1,1 °C eller± 0,2 % av avläsningen under 1200 °F (649 °C)