Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolerade Type-K-sonder med FEP-belagda kopplingar
Produktkod. 11751349 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Isolering:
FEP
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Isolering Förpackningsstorlek
11751349 FEP Varje
1 options
Produktkod. 11751349 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0846682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    488.15 SEK / Paket med 1
    Save 63.85 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Använd dessa sonder för tillämpningar som kräver en isolerad korsning. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ FEP-isolerade Type-K-sonder med FEP-belagda kopplingar är idealiska för långvarig nedsänkning i semi-kaustiska miljöer.
På grund av flexibiliteten tillsammans med den förseglade spetsen kan dessa sonder användas i tuffa miljöer, nedsänkta i vätska eller perfekta för allmänt bruk i vardagen. Typ“ K” är det mest populära kalibreringstermoelementet. Den har det bredaste temperaturintervallet av alla kalibreringar. Varje sond kommer med en färgkodad ANSI minikontakt: typ J-svart, typ K-gul, typ T-blå och typ E-lila. Svarstid: 2 sekunder eller mer.
  • Lätt att rengöra för flera användningsområden i olika applikationer
  • Tillverkad av 24AWG-kabel för en snabb svarstid tillsammans med möjligheten som appliceras på svåråtkomliga platser
  • Isolerad trådsond enkeltrådig FEP med FEP över mantel
Specifikationer
Temperatur (metrisk) -150 °C till +204 °C
Isolering FEP