Läs mer
Digi-Sense 4:1 Food Infrared Stick Termometer med NIST-spårbar kalibrering
Produktkod. 15313242 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-18 °C till +302 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15313242 -18 °C till +302 °C Varje
1 options
Produktkod. 15313242 Leverantör Digi-Sense Leverantörsnummer 3562516
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2075.00 SEK
    1651.65 SEK / Paket med 1
    Save 423.35 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
4:1 Food Infrared Stick Thermometer med NIST-spårbar kalibrering är idealisk för livsmedelsinspektioner och HACCP-program.
  • Unik ergonomisk design i stickstil som ligger bekvämt i handen.
  • Vatten- och dammbeständig IP54-klassificering.
  • Lasersiktning för att lokalisera mitten av mätområdet.
  • Säkert och enkelt lokalisera varma och kalla platser, förhindra problem och spara kostnader.
  • Obs: Från och med 2014-06-23 ommärktes denna produkt Digi-Sense .
  • Att ta temperaturmätningar har aldrig varit enklare - rikta bara termometern mot ditt mål och tryck på en knapp.
  • De Digi-Sense infraröd sticktermometer är idealisk för användning på livsmedelsmarknaden, men kan också användas i hemmet, på kontoret, på fältet eller i labbet - var som helst du behöver för att snabbt och noggrant mäta yttemperaturer.
  • De Digi-Sense infraröd sticktermometer har en IP-54 vatten- och dammbeständig klassificering av avstånd till synförhållande på 4:1, temperaturintervall på 0 till 575 F (-°18 C °till +302 C) °och± 2% grundläggande noggrannhet.
  • Andra funktioner inkluderar automatisk datahållning,° F/° C valbara enheter, fast emissivitet, bakgrundsbelyst display och automatisk avstängning.
  • Noggrannhet av± °2 F (± °1 C) över det kritiska HACCP-temperaturintervallet på 40° till 140 F (°4° till 60 °C).
Specifikationer
Mått (L x B x H) 44.4 x 38.1 x 177.8 mm
Emissionsförmåga Fast
För användning med (applikation) Mätning av mattemperaturer
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 177.8 mm
Längd (metrisk) 44.4 mm
Upplösning 0,1 °C
Bredd (engelska) 1,5 tum
Produkttyp Mat Infraröd Stick Termometer
Längd (engelska) 1,7 tum
Max. Temperatur (engelska) 575,6 °F
Max. Temperatur (metrisk) 302 °C
Min. Temperatur (engelska) -0,4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -18 °C
Temperaturområde (engelska) -0,4 °F till +575,6 °F
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +302 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9V
Noggrannhet ±2 °C
Visa Bakgrundsbelyst LCD
Bredd (metrisk) 38.1 mm
IP-betyg IP54