Läs mer
Digi-Sense™ Heavy-Duty Industrial Digital Multimeter med Bluetooth™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. 16679952 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
5,7 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
16679952 5,7 cm
1 options
Produktkod. 16679952 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2585.00 SEK
    2097.18 SEK / Paket med 1
    Save 487.82 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Visa, lagra och dela realtidsdata från ett säkert avstånd på en smartphone
  • Obegränsad datalagring baserat på smart enhetskapacitet
  • Pålitliga mått.
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Robust dubbelgjuten hölje ger ökad hållbarhet
  • Ljusstark, stor bakgrundsbelyst 4000-count LCD tillåter visning i svagt ljus
  • Tilt stativ ger enkel handsfree-visning
  • IP67 vattentät klassad
  • CAT IV-600 V, CAT III-1000 V säkerhetsklassificering
Specifikationer
Produkttyp Multimeter
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (metrisk) 5,7 cm
Material ABS
Noggrannhet DC-spänningsnoggrannhet:± 1,0 % rdg 8 siffror, DC-strömnoggrannhet:± 1,0 % rdg 3 siffror, AC Spänningsnoggrannhet:± 1,5 % rdg 10 siffror, AC Aktuell noggrannhet: ±3,0 % rdg 5 siffror, kapacitansnoggrannhet:± 3,0 % rdg± 5 siffror, frekvensnoggrannhet:± 1,5 %± 5 siffror, resistivitetsnoggrannhet: ±1,2 % rdg± 4 siffror, temperaturnoggrannhet:± 3,0 % rdg± 9 F (°5 °C)
Batterityp 9 V
Certifikat och efterlevnad NIST
Visa Bakgrundsbelyst LCD
För användning med (applikation) Elektrisk
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 18 cm
Inkluderar Testsladdar, termoelementsond typ K med minikontakt, bärväska, 9 V batteri och NIST-spårbar kalibrering.
Modell Kraftig industriell digital multimeter
Sondtyp Typ-K
Upplösning Varierar beroende på mätläge
Temperaturområde (engelska) -50 °F till +1382 °F
Temperaturområde (metriskt) -45 °C till +750 °C
Vikt (engelska) 12,1 oz.
Vikt (metrisk) 342 g
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Bredd (metrisk) 8.2 cm