Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Temperatur T/C-mätare Tillbehör
Produktkod. 15840036
Temperaturområde (metriskt):
-35 °C till +550 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15840036
Brand: Cole-Parmer™ 2025024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Ett 9 V batteri.
Få ut det mesta av din termoelementmätare med dessa tillbehör.
Praktiska ersättnings- och tillbehörsartiklar
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Disponibel Engångsbruk
Emissionsförmåga Fast
För användning med (applikation) Beröringsfria yttemperaturmätningar
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 4 cm
Inkluderar Infraröd trollstav
Längd (metrisk) 164 mm
Material ABS-plast
Modell 8:1 avstånd till punkt-förhållande
Sondtyp Infraröd
Vikt (engelska) 0.64 lb.
Vikt (metrisk) 0.29 kg
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Temperatursond
Datalagring Hold (Håll)
Max. Temperatur (engelska) 1022 °F
Max. Temperatur (metrisk) 550 °C
Min. Temperatur (engelska) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelska) -31 °F till +1022 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +550 °C
Kalibrerad Nej
För användning med (utrustning) Professionell termometer med IR-port (20250-17, 20250-18, 20250-19, 20250-20)
Noggrannhet ±[2,0% rdg + 3,6 °F (2 °C)] över 14 °F (-10 °C); ±9 °F (5 °C) under 14 °F (-10 °C)
Visa Hold (Håll)
Bredd (metrisk) 5 cm