Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ IR-termometer med larm och NIST-spårbar kalibrering
Produktkod. 15384925 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-35 °C till +537 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15384925 -35 °C till +537 °C Varje
1 options
Produktkod. 15384925 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 2025005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 SEK
    1576.14 SEK / Paket med 1
    Save 433.86 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 25-11-2026
Säkert och enkelt lokalisera varma och kalla platser, förhindra problem och spara kostnader
  • Pålitliga mått, garanterat! Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Pistolgreppshandtaget är bekvämt och lätt att använda
  • Mät yttemperaturer snabbt och noggrant
  • Triggerlås för kontinuerlig skanning
  • Infraröda termometrar har blivit det föredragna verktyget för diagnostik och inspektion där temperaturen är en indikator
  • Digi-Sense infraröda termometrar värderas av proffs inom en mängd olika branscher, från industriunderhåll till livsmedelsservice, eftersom de snabbt, noggrant och säkert mäter yttemperaturen
  • NIST-spårbar förkalibrering innebär att du får tillförlitliga mätningar direkt ur lådan, vilket sparar tid och pengar
  • Eftersom infraröda (IR) mätare inte kommer i kontakt med föremålen som mäts är de det säkraste sättet att mäta varma, svåråtkomliga eller rörliga delar samtidigt som potentiell skada och kontaminering elimineras
  • IR-termometrar är lätta att använda: tryck bara på avtryckaren så visas temperaturen på ett ögonblick på en stor, bakgrundsbelyst display.
Specifikationer
Modell Digi-Sense IR-termometer med larm och NIST-spårbar kalibrering
Upplösning 0,1° ; 1° över 1000°
Produkttyp IR termometer
Temperaturområde (engelska) -31 °F till +1000 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +537 °C
Batterityp 9 V
Visa Bakgrundsbelyst LCD