Läs mer
Digi-Sense™ Mini partikelräknare med Bluetooth™ Anslutningsmöjligheter
Produktkod. 16639882 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Visningstyp:
TFT färg LCD
Produktkod. Visningstyp
16639882 TFT färg LCD
1 options
Produktkod. 16639882 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025065
Beräknad leverans: 17-12-2026
Visa, lagra och dela realtidsdata på en smartphone
  • Obegränsad datalagring baserat på smart enhetskapacitet
  • Övervakar partiklar, lufttemperatur och relativ fuktighet
  • Visa mätningar tydligt på 2-tums TFT-färgskärm
  • Tilt stativ ger enkel handsfree-visning
Specifikationer
Produkttyp Mini partikelräknare
Visningstyp TFT färg LCD
Noggrannhet Temperaturnoggrannhet:± 2 °F/°1 C, Fuktighetsnoggrannhet: ±3,5% RH från 20 till 80% RH; ±5% RH kvar
Visa mått 2 tum
Disponibel Engångsbruk
Fuktighetsområde 0 till 100 RH
Material ABS-plast
Upplösning RH-upplösning (%): 0,1, temperaturupplösning (° C/F): 0,1°
Höjd (engelska) 7,25 tum.
Höjd (metrisk) 18.5 cm
Längd (metrisk) 20.32 cm
Bredd (engelska) 2,125 tum.
Bredd (metrisk) 5.5 cm
Vikt (engelska) 1 lb.
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Batterityp 9 V
Certifikat och efterlevnad NIST
För användning med (applikation) Partikelräkning
Inkluderar Sparkstativ, skyddskåpa och ett 9 V batteri.