Läs mer
Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Digital ficktermometer i pennstil
Produktkod. 11775499 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11775499 -50 °C till +150 °C Varje
1 options
Produktkod. 11775499 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9000102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bär denna termometer vart du än går
  • Genomträngande sond i rostfritt stål håller för många års användning.
  • Robust ABS-plasthölje håller skärmen säker.
  • Termometern har° F/° C omkopplingsbara intervall och en skärmuppdatering på en sekund.
  • Tryck på datahållningsknappen för att frysa avläsningarna.
  • Använd PÅ/AV-knappen för att spara på batteriet.
  • Inkluderar batteri och skaftskydd.
Specifikationer
Längd (metrisk) 3.6 mm
Längd (metrisk) sond 3.6 mm
Material ABS-plast, Rostfritt stål
Upplösning 0,1° 1° över 199,9° och under 1°
Beskrivning Digital ficktermometer i pennstil
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +150 °C
Batterityp 1.5 V
Noggrannhet ±2,0 °F,± 1,5 °C