Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad 1000 A AC och AC/DC-tångmätare
Produktkod. 15830056
Change view
Elektriska krav:
AC endast
AC/DC
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Förpackningsstorlek
15830056 AC/DC Varje
15820056 AC endast Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15830056 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025058
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Battery
Visa omedelbart effektvariationer på det analoga stapeldiagrammet
  • Pålitliga mått, garanterat! Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Stora tecken och bakgrundsbelysning låter dig läsa displayen under alla typer av förhållanden
  • Välj enkelt en funktion med en enda vridomkopplare
  • Håll eller ''frys'' en avläsning bekvämt när du inte kan se displayen
  • Var säker – det bästa mätområdet väljs automatiskt
  • Håll dig säker och förhindra skador med överbelastningsskydd
  • Få ökad hållbarhet med robust dubbelgjuten hölje och ergonomiskt grepp
  • CAT III-600 V säkerhetsklassificering
Garanti
2 år
Specifikationer
Längd (engelska) 8,875 tum.
Längd (metrisk) 22.6 cm
Material Plast
Spänning 750 VAC, 800 VDC
Amperage 60, 600, 1000 A (AC/DC) med Trms
Certifikat och efterlevnad CAT II 2 000 V, Föroreningsgrad 2, CAT III 600 V
Visa 6000-count LCD, med bakgrundsbelysning och analogt stapeldiagram
Elektriska krav AC/DC
För användning med (applikation) Mät strömkvaliteten som körs till din utrustning och upptäck snabbt dolda elektriska problem.
Höjd (engelska) 1,6875 tum.
Höjd (metrisk) 4.3 cm
Inkluderar Testsladdar, ett 9 V-batteri, temperatursond, bärväska och NIST-spårbar kalibreringsrapport levererad av InnoCal .
Driftlägen Mät AC/DC-ström till 1000 A med Trms, AC/DC-spänning till 800 V med Trms, resistans, kapacitans, frekvens, arbetscykel, diodtest och hörbar kontinuitetskontroll.
Strömförsörjningsdetaljer Ett 9 V batteri (ingår)
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +50 °C
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 3,1875 tum.
Bredd (metrisk) 8 cm
Produkttyp Klämmätare
Frekvens 0 till 10 MHz