Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad 3-i-1 digital multimeter
Produktkod. 15870046
:
Digi-Sense™ Förkalibrerad 3-i-1 digital multimeter
Produktkod. 15870046
Brand: Digi-Sense™ 2025052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Testkablar, två AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Digi-Sense™ 3-i-1 digital multimeter beräknar elektriska kärnmätningar
  • Pålitliga mått
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Bär överallt på grund av dess ringa storlek
  • Arbeta enkelt i mörka utrymmen med inbyggd ficklampa
  • Automatisk räckvidd för snabb mätning
  • Permanent fästa testkablar så att de inte går vilse
  • Designad för att skydda dig med CAT IV-600 V och CAT III-1000 V säkerhetsklassificering
Garanti
2 år
Specifikationer
Produkttyp Digital multimeter
För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 10.4 cm
Spänning 2/600 V
Noggrannhet DC volt:± 1,2%; Likström:± 2,0%; AC volt:± 2,3%; AC nuvarande:± 2,5%; Resistivitet:± 10,0 %
Amperage 0,0002 till 0,2 A (AC/DC)
Certifikat och efterlevnad CAT III 600V
Färg Blå/grå
Elektriska krav AAA-batterier
För användning med (applikation) Byggnadsunderhåll och anläggningstjänster.
Höjd (engelska) 4,1 tum
Höjd (metrisk) 3.3 cm
Inkluderar Testkablar, två AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal
Antal per förpackning 1 st.
Bredd (engelska) 2,2 tum
Bredd (metrisk) 5.5 cm