Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad CFM/CMM Hot-Wire Thermoanemometer
Produktkod. 15880026
Change view
Luftflödeshastighet:
20 till 4925 fpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15880026 20 till 4925 fpm Varje
1 options
Produktkod. 15880026 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025016
Beräknad leverans: 21-12-2026
Innehåller
teleskopisk hettrådssondsensor med kabel, USB kabel, mjukvaru-CD, hård bärväska, AC/DC-strömadapter, ett 9 V-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Hög precision vid mycket låga lufthastigheter och flödeshastigheter
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Mät lufthastigheter upp till 4925 ft/min (25 m/s) för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Mät luftflöde upp till 99 900 CFM (99 900 CMM)
  • Stor LCD med dubbla funktioner med bakgrundsbelysning för enkel läsning
  • Automatisk avstängning förlänger batteriets livslängd
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Hot Wire Anemometer/Termometer
Noggrannhet ±5% + 1 siffra (läsning) eller± 1 % + 1 siffra (full skala)
Luftflödeshastighet 20 till 4925 fpm
Material för fodral Plast
Gastyp Luft
Färg Blå, grå
Beskrivning Hot Wire Termoanemometer med NIST Spårbar kalibrering
För användning med (applikation) VVS eller utomhusmiljöer
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.1 cm
Längd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Strömförsörjningsdetaljer Ett 9 V batteri
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Bredd (engelska) 3 tum