Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad CFM/CMM lamelltermometer
Produktkod. 15860026
Change view
Luftflödeshastighet:
80 till 5900 fpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet Förpackningsstorlek
15860026 80 till 5900 fpm Varje
1 options
Produktkod. 15860026 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025014
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
skovelsondsensor med 3,9 fot (1,2 m) kabel, tre AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Hög precision med extra stor bakgrundsbelyst LCD och datalagring för flödesområde
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Användarvalbara måttenheter eliminerar behovet av konvertering
  • Mät lufthastigheter upp till 5900 ft/min (30 m/s) för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Mät luftflöde upp till 999 900 CFM, 999 900 CMM
  • Två minnesplatser, en CFM och en CMM, lagrar vanliga storlekar på ventilationsområdet för att spara tid
  • Stor dubbelfunktions 4-siffrig LCD-skärm med bakgrundsbelysning för enkel läsning
  • Automatisk avstängning förlänger batteriets livslängd
  • Ligger bekvämt i handen
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Vane termoanemometer
Noggrannhet ±3 % +40 fot/min. eller 0,2 m/s
Luftflödeshastighet 80 till 5900 fpm
Material för fodral Plast
Gastyp Luft
Färg Blå, grå
Beskrivning CFM/CMM Vane Termoanemometer med NIST Spårbar kalibrering
För användning med (applikation) VVS eller utomhusmiljöer
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Längd (engelska) 6,75 tum.
Längd (metrisk) 17.1 cm
Strömförsörjningsdetaljer Tre AAA-batterier
Bredd (metrisk) 6.4 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Bredd (engelska) 2,5 tum