Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad dataloggning ljudnivåmätare
Produktkod. 15880036
Change view
Visningstyp:
4-siffrig LCD (bakgrundsbelyst)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
15880036 4-siffrig LCD (bakgrundsbelyst) Varje
1 options
Produktkod. 15880036 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4670.00 SEK
    3877.96 SEK / Paket med 1
    Save 792.04 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Innehåller
Vindruta, 3,5 mm hörlurskontakt, skruvmejsel, mjukvara, USB kabel, tre AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data som tillhandahålls av InnoCal .
Precisionsmätningar med noggrannhet med kraftfull dataloggningsprogram
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Möter ANSI och IEC61672-1 klass 2-standarder
  • Fyra användarvalbara intervall från 30 till 130 dB ger ytterligare flexibilitet
  • Utökat minne med upp till 32 700 avläsningar
  • Ingår dataloggningsprogram med grafisk display för snabb och enkel analys
  • Programmerbara samplingsfrekvenser för ett brett spektrum av applikationer
  • Stativmonterbart —idealiskt för fältanvändning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad IEC61672-1 klass 2-standarder
Produkttyp Ljudnivåmätare
Visningstyp 4-siffrig LCD (bakgrundsbelyst)
För användning med (applikation) Bullercertifiering och minskning, OSHA och IEC undersökningar
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.7 cm
Inkluderar Vindruta, 3,5 mm hörlurskontakt, skruvmejsel, mjukvara, USB kabel, tre AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data som tillhandahålls av InnoCal .
Längd (engelska) 9,25 tum.
Längd (metrisk) 23.5 cm
Mätområde 30 till 130 dB
Upplösning 0.1 dB
Svarstid 0,5 sek
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.1 cm