Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad dataloggning USB Vane Anemometer
Produktkod. 15830036
Change view
Luftflödeshastighet:
80 till 3837 fpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Luftflödeshastighet unitSize
15830036 80 till 3837 fpm Varje
1 options
Produktkod. 15830036 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025022
Innehåller
dataanalysprogramvara på CD, ett 3,6 V utbytbart batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data som tillhandahålls av InnoCal .
Mångsidig handhållen eller monterbar design för snabb lufthastighetsprovtagning eller långtidsövervakning
  • Tillförlitliga mått garanteras
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Användarvalbara måttenheter eliminerar behovet av konverteringar
  • Mät lufthastigheter upp till 3937 ft/min (20,0 m/s) för att täcka ett brett spektrum av applikationer
  • Analysera och rita loggade data med hjälp av medföljande programvara
  • Användardefinierade höga och låga larmnivåer med visuell LED-indikering för att uppmärksamma potentiella problem
  • Ledbart påskruvat monteringsstativ ger flexibel placering för att passa applikationen
Garanti
2 år
Specifikationer
Typ Dataloggande vindmätare
Noggrannhet ±3 % +40 fot/min. eller 0,2 m/s
Luftflödeshastighet 80 till 3837 fpm
Material för fodral Plast
Gastyp Luft
Färg Blått
Anslutningar USB
Beskrivning Dataloggande vindmätare med NIST Spårbar kalibrering
För användning med (applikation) VVS
Höjd (engelska) 1,125 tum
Höjd (metrisk) 2.9 cm
Längd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 14.6 cm
Strömförsörjningsdetaljer Ett 3,6 V litiumbatteri
Bredd (metrisk) 3.5 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Bredd (engelska) 1,375 tum