Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerad hopfällbar ficktermometer
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +290 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
två AAA-batterier och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data som tillhandahålls av InnoCal .
- Tillförlitliga mått garanteras
- Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
- Gångjärnsdesign gör att sonden kan vikas bort och passa i fickan
- Smal sondspets för snabbare svarstid
- HACCP-kompatibel för livsmedelstillämpningar
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | HACCP-godkänd för livsmedelsanvändning, laboratorium, utbildning, &FoU |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 2 cm |
| Inkluderar | Batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data som tillhandahålls av InnoCal |
| Längd (engelska) Totalt | 10 tum |
| Längd (engelska) Sond | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Längd (metrisk) Totalt | 25.4 cm |
| Längd (metrisk) sond | 10.2 cm |
| Visa mer |