Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade fukt- och temperaturindikatorer
Produktkod. 15890036
Change view
Inkluderar:
Endast indikator
Indikator med extern temperaturprob
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15890036 Endast indikator Varje
15800046 Indikator med extern temperaturprob Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890036 Leverantör Digi-Sense™ Leverantörsnummer 2025030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.00 SEK
    449.29 SEK / Paket med 1
    Save 87.71 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Innehåller
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel.
Designad för att mäta rätt luftfuktighetsnivåer
  • Pålitliga mått, garanterat!
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Unik miljökomfortindikator
  • Visar både temperatur och fuktighet
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Inomhusmått
Noggrannhet (barometer) ±5 %,± 8 % RF Över 80 % och under 40 % RF
Fuktighetsområde 20 till 90 %
Upplösning (fuktighet) 0.01
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 120 °F
Noggrannhet (temperatur) ±1,8 °F (± 1,0 °C)
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±5% RH; ±8 % RF över 80 % och under 40 % RF
Inkluderar Endast indikator
Beskrivning Förkalibrerad luftfuktighet och temperaturindikator
Produkttyp Termohygrometer
Höjd (metrisk) 0.8 cm
Höjd (engelska) 0,3125 tum.
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm