Läs mer
Digi-Sense™ Förkalibrerade fukt- och temperaturindikatorer
Produktkod. p-7114295
Inkluderar:
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15890036
Brand: Digi-Sense™ 2025030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal . Modell 20250-31 inkluderar även en extern temperatursond med en 3 fot kabel.
Designad för att mäta rätt luftfuktighetsnivåer
  • Pålitliga mått, garanterat!
  • Förkalibrerad till NIST-spårbara standarder
  • Unik miljökomfortindikator
  • Visar både temperatur och fuktighet
Garanti
2 år
Specifikationer
För användning med (applikation) Inomhusmått
Noggrannhet (barometer) ±5 %,± 8 % RF Över 80 % och under 40 % RF
Fuktighetsområde 20 till 90 %
Upplösning (fuktighet) 0.01
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 120 °F
Noggrannhet (temperatur) ±1,8 °F (± 1,0 °C)
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±5% RH; ±8 % RF över 80 % och under 40 % RF
Inkluderar Inbyggt bordsställ, väggmonteringsfäste, ett AAA-batteri och NIST-spårbar kalibreringsrapport med data från InnoCal .
Beskrivning Förkalibrerad luftfuktighet och temperaturindikator
Typ Termohygrometer
Höjd (metrisk) 0.8 cm
Höjd (engelska) 0,3125 tum.
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm